Merck
EMU003631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slco2a1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CGTCCATCTTCCTCATCTCCTTTGTGGCACTCATTGCCTGCGTCTCCCACAACCCCCTCTACATGATGGTCCTACGTGTGGTGAACCAGGATGAAAAGTCGTTTGCCATTGGAGTACAGTTCTTGTTGATGCGTTTGCTGGCCTGGCTGCCATCTCCATCCCTTTATGGCCTGCTCATCGACTCCTCCTGTATCCGGTGGAACTACCTATGCTCAGGGAGACGAGGGGCCTGTGCGTATTATGACAACGATGCTCTTCGAAACAGGTACCTGGGCCTACAGGTAATCTACAAGGTCTTGGGCACACTGCTGCTCTTCTTCATCAGCTGGAGGGTGAAGAAGAACAGGGAATACAGTCTGCAGGAGAATGCCTCGGGCCTCATCTGACCTTCAGCTGGGACTACTGC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongbo Liu et al.
PloS one, 10(7), e0133615-e0133615 (2015-08-01)
Peripheral ischemia, resulting from diminished arterial flow and defective local vascularization, is one of the main causes of impaired wound healing in diabetes. Vasodilatory prostaglandins (PGs), including PGE2 and PGI2, regulate blood flow in peripheral tissues. PGs also stimulate angiogenesis