Merck
EHU008271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KDM6B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
出荷予定日2025年5月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
出荷予定日2025年5月24日
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACCCGAAGAACCATCACATCATCAAGTTTGGCACCAACATCGACTTGTCTGATGCTAAGCGGTGGAAGCCCCAGCTGCAGGAGCTGCTGAAGCTGCCCGCCTTCATGCGGGTAACATCCACGGGCAACATGCTGAGCCACGTGGGCCACACCATCCTGGGCATGAACACGGTGCAGCTGTACATGAAGGTGCCCGGCAGCCGAACGCCAGGCCACCAGGAGAATAACAACTTCTGCTCCGTCAACATCAACATTGGCCCAGGCGACTGCGAGTGGTTCGCGGTGCACGAGCACTACTGGGAGACCATCAGCGCTTTCTGTGATCGGCACGGCGTGGACTACTTGACGGGTTCCTGGTGGCCAATCCTGGATGATCTCTATGCATCCAATATTCCTGTGTACCGCTTCGTGCAGCGACCCGGAGACCTCGTGTGGATTAATGCGGGGACTGTGCACTGGGTGCAGGCCACCGGCTGGTGCAACAACATTGCCTGGAACGTGGGGCCCCTCACCGCCTATCAGTACCAGCTGGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianchun Wu et al.
Oncology reports, 34(1), 455-460 (2015-05-23)
Mammary stem cells (MSCs) are the progenitor population for human breast epithelia. MSCs give rise during mammary gland development to estrogen receptor (ER)-negative basal cells and the ER- luminal progenitor (LP) population which maintains ER+ and ER- luminal cells. The
Wanwan Jia et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(7), 4031-4042 (2018-02-27)
Rheumatoid arthritis (RA) is an immune-mediated disease with the characteristics of progressive joint destruction, deformity, and disability. Epigenetic changes have been implicated in the development of some autoimmune disorders, resulting in an alteration of gene transcription. Here, we investigated how
Hiroyuki Imuta et al.
Heart and vessels, 35(12), 1746-1754 (2020-07-18)
Macrophages play a crucial role in the development of atherosclerosis. To explore the mechanism by which macrophages attain a proinflammatory phenotype for a sustained period, we stimulated macrophages with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ (IFN-γ) and measured the interleukin-1β (IL-1β) expression.