Merck
EHU006891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TIGAR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
¥38,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥38,100
50 μG
¥68,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
¥38,100
Check Cart for Availability
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATCCTGAAAGAAGCGGATCAAAAAGAACAGTTTTCCCAAGGATCTCCAAGCAACTGTCTGGAAACTTCTTTGGCAGAGATATTTCCTTTAGGAAAAAATCACAGCTCTAAAGTTAATTCAGACAGCGGTATTCCAGGATTAGCAGCCAGTGTCTTAGTTGTGAGTCACGGTGCTTACATGAGAAGTCTGTTTGATTATTTTCTGACTGACCTTAAGTGTTCCTTACCAGCCACTCTGAGCAGATCTGAACTTATGTCAGTCACTCCCAATACAGGGATGAGTCTCTTTATCATAAACTTTGAGGAAGGAAGAGAAGTTAAACCAACGGTTCAGTGTATTTGTATGAACCTACAGGATCATCTAAATGGACTGACTGAAACTCGCTAAGGTTAAATCTGCATCAAAATCTAACCATTTTGAGCCTCTGAAGGGAGTG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen-feng Gou et al.
BMC cancer, 14, 477-477 (2014-07-06)
RhoC is a small G protein/GTPase and involved in tumor mobility, invasion and metastasis. Previously, up-regulated RhoC expression is found to play an important role in ovarian carcinogenesis and subsequent progression by modulating proliferation, apoptosis, migration and invasion. We transfected
Jian Ma et al.
Veterinary research, 45, 82-82 (2014-08-12)
The Chinese attenuated equine infectious anemia virus (EIAV) vaccine has successfully protected millions of equine animals from EIA disease in China. Given that the induction of immune protection results from the interactions between viruses and hosts, a better understanding of
Dao Chao Huang et al.
Endocrinology, 155(10), 3739-3749 (2014-07-23)
The role of PTHrP in the highly metastatic human melanoma disease is not known. This study investigates the mechanisms of action of this secreted factor through homozygous inactivation of the Pthrp gene in A375 human melanoma cells. In vitro, Pthrp-ablated