表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥31,700 |
この商品について
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
製品名
カコジル酸ナトリウムバッファー pH 6.5; 50 mM –イソプロパノール15% 溶液,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
カコジル酸ナトリウムバッファーpH 6.5;50 mM −イソプロパノール15%溶液は、次の用途で使用されています。
- 透過型電子顕微鏡検査用に一晩固定した膵臓切片の洗浄。
- 走査型電子顕微鏡(SEM)検査に用いる固定用バッファーおよび固定後バッファーの調製および細胞の洗浄。
- SEM検査のために細菌バイオフィルム固定に用いるグルタルアルデヒドを希釈するため。
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物
pdsc
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
97068-100ML-F:4.548173301884E12
jan