DWK986560
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986560, Scintillation vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥67,700
¥67,700
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥67,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥67,700
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986560
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
特徴および利点
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ