安全性情報
E9645
Sigma-Aldrich
スルファミン酸エストロン
≥98%
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン 3-スルファマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO4S
CAS番号:
分子量:
349.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H23NO4S/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(19,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H2,19,21,22)/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI Key
RVKFQAJIXCZXQY-CBZIJGRNSA-N
アプリケーション
ステロイドスルファターゼ阻害剤をデザインするためのリード化合物。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9645-BULK:
E9645-.2MG:
E9645-VAR:
E9645-PH:
E9645-PPG:
E9645PROC:
E9645-1MG:
E9645-.2MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Active site directed inhibition of estrone sulfatase by nonsteroidal coumarin sulfamates.
L W Woo et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(7), 1349-1351 (1996-03-29)
A Purohit et al.
Biochemistry, 34(36), 11508-11514 (1995-09-12)
Steroid sulfatases are responsible for the hydrolysis of 3beta-hydroxy steroid sulfates, such as cholesterol and pregnenolone sulfate, and have an important role in regulating the synthesis of estrogenic steroids, from estrone sulfate and dehydroepiandrosterone sulfate, in endocrine-dependent tumors. Although little