グレード
Biotechnology Performance Certified
フォーム
solid
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
133 °C
溶解性
ethanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陰性細菌とグラム陽性細菌の両方に対して作用します。
注意
調製ノート
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E7904-10G:
E7904-VAR:
E7904-BULK:
E7904-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.