Merck
C8645
Sigma-Aldrich
シノキサシン
別名:
1-エチル-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-[1,3]ジオキソロ[4,5-g]シンノリン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O5
CAS番号:
分子量:
262.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
形状
powder or crystals
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
CCN1N=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
VDUWPHTZYNWKRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:キノロン
アプリケーション
シノキサシンは、ラット腎有機アニオン輸送体1(OAT1)の研究に使用されました。フルオロキノロン耐性Streptococcus pyogenesの研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
シノキサシンは合成抗菌剤であり、DNAに強力に結合することでDNAジャイレースおよびトポイソメラーゼIV(トポIV)を阻害します。シノキサシンの作用機序はナリジキシン酸に類似します。シノキサシンはグラム陰性菌に対して有効であり、大腸菌Proteus mirabilisProteus vulgarisおよびKlebsiella種によって引き起こされる尿路感染症の治療に使用されることが多いです。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8645-BULK:
C8645-VAR:
C8645-5G:
C8645-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A De Sarro et al.
General pharmacology, 24(6), 1393-1401 (1993-11-01)
1. The effects of some anticonvulsant drugs against seizures induced by a combined treatment with aminophylline and quinolone in genetically epilepsy-prone rat have been investigated. 2. Animals were intraperitoneally pretreated with carbamazepine, diazepam, phenobarbital, CPPene and dizocilpine or saline and
H S Brand et al.
Clinical and experimental rheumatology, 8(4), 393-395 (1990-07-01)
Explants of immature bovine articular cartilage were exposed to nalidixic acid, pipemidic acid and cinoxacin at one and ten times the human therapeutic plasma level for 7 days. Only nalidixic acid had significant effects on the chondrocyte metabolism. 20 micrograms/ml
S Jariyawat et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(2), 672-677 (1999-07-20)
In the present study, we investigated the interactions between antibiotics, especially beta-lactam antibiotics, and rat renal organic anion transporter 1 (OAT1). [(14)C]p-Aminohippurate (PAH) uptake via OAT1 expressed in Xenopus laevis oocytes was inhibited by all of the penicillins and cephalosporins
G Mendoza-Díaz et al.
Journal of inorganic biochemistry, 64(3), 207-214 (1996-11-15)
Studies of complexation equilibria of the antibiotic anions nalidixate and cinoxacinate with [Cu(phen)]2+ and [Cu(bipy)]2+ are reported. These studies indicate that the stability of this type of complex is strongly related to the metal environment. A correlation between the stability
M Ruiz et al.
Journal of inorganic biochemistry, 59(4), 801-810 (1995-09-01)
The structural and spectroscopic properties of a new copper (II) complex of cinoxacin (HCx) have been investigated. The complex [Cu(Cx)2].2H2O crystallizes in the monoclinic system, space group P2(1)/c. The cell dimensions are: a = 7.998(2), b = 7.622(1), c =