This product has not been tested to confirm the light chain. A suitable isotype control for this product is M5409 Mouse IgG2a Isotype Control from murine myeloma, available at https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m5409.
E7659
モノクロナール抗EEA1
clone EEA1-N19, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクローナル抗初期エンドソーム抗原1抗体, 抗MST105抗体, 抗MSTP105抗体, 抗ZFYVE2抗体
サイズを選択してください
¥79,600
サイズを選択してください
About This Item
¥79,600
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EEA1-N19, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~160 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- cell fractionation[1]
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
- Immunoprecipitation
- Indirect immunofluorescence
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole extract of rat NRK cells
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
E7659-25UL:
E7659-200UL:
E7659-100UL:
E7659-BULK:
E7659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)