Merck
R8779
Sigma-Aldrich
抗Rab7抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗Ras関連タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Rab7-117, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~24 kDa
化学種の反応性
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
詳細
Rab7は、Rabファミリーに属する低分子グアノシントリホスファターゼ(GTPアーゼ)の1種です。このファミリーは、低分子GTPアーゼのラット肉腫(Ras)スーパーファミリーに分類されます。Rabタンパク質には、グアニンヌクレオチド結合に関与する保存領域と、細胞内ターゲティングに関与するシステインモチーフを持つ超可変COOH末端ドメインがあります。Rabタンパク質の膜結合と正確な細胞内局在には、1つまたは2つのゲラニルゲラニル基でのシステインモチーフの翻訳後修飾が不可欠です。ヒト染色体のRab7a遺伝子は、3q21.3にマッピングされています。
特異性
モノクローナルAnti-Rab7は、ヒト、サル、ウシ、ラット、マウス、およびニワトリのRab7を認識します。
アプリケーション
モノクローナル抗Rab7抗体は、マウスで産生され、ELISA、イムノブロッティング(約24 kDa)、免疫沈降、免疫組織化学的検査、免疫蛍光および免疫細胞化学的検査に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
Rab GTPアーゼは、真核細胞の細胞内区画間における膜輸送の中心となる調節因子です。Rab GTPアーゼの調節能力は、不活性状態のGDP結合型と活性状態のGTP結合型の間をサイクルする能力によって決まります。Rabタンパク質の活性化は、細胞内膜との結合と結び付いており、下流のエフェクタータンパク質を細胞内区画の細胞質表面に動員できます。Rab GTPアーゼは、エフェクタータンパク質を介して、小胞形成、アクチンおよびチューブリン依存性の小胞運動、膜融合を調節します。Rab7は、初期エンドソームから後期エンドソームまで、また後期エンドソームからリソソームまでの小胞輸送を調節します。Rab7は、後期オートファジー液胞の成熟にも関与しています。Rab7エフェクターには、ダイニン/ダイナクチンモーターの集合を媒介して後期エンドソーム輸送とリソソーム輸送を制御するRab相互作用リソソームタンパク質(RILP)、Rab-7相互作用リングフィンガータンパク質(Rabring7)およびhVPS34/p150複合体があります。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R8779-200UL:
R8779-VAR:
R8779-BULK:
R8779-100UL:
R8779-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CMT2B-associated Rab7 mutants inhibit neurite outgrowth
Cogli L, et al.
Acta Neuropathologica, 120(4), 491-501 (2010)
Rab7b, a novel lysosome-associated small GTPase, is involved in monocytic differentiation of human acute promyelocytic leukemia cells
Yang M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 318(3), 792-799 (2004)
The Rab GTPase family
Stenmark H and Olkkonen VM
Genome Biology, 2(5), reviews3007-reviews3007 (2001)
JNK-interacting protein 3 mediates the retrograde transport of activated c-Jun N-terminal kinase and lysosomes
Drerup CM and Nechiporuk AV
PLoS Genetics, 9(2), e1003303-e1003303 (2013)
Ryan J Schulze et al.
The Journal of cell biology, 203(2), 315-326 (2013-10-23)
Lipid droplets (LDs) are lipid storage organelles that in hepatocytes may be catabolized by autophagy for use as an energy source, but the membrane-trafficking machinery regulating such a process is poorly characterized. We hypothesized that the large GTPase dynamin 2