安全性情報
E6503
Sigma-Aldrich
エチルオキサリルクロリド
~95%
別名:
クロログリオキシル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
~95%
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E6503-BULK:
E6503-VAR:
E6503-10ML:
E6503-25ML:
E6503-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)