アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C42H56N10O9S.C2H4O2.H2O/c1-62-20-18-32(39(58)50-31(13-8-19-46-42(44)45)38(57)52-34(41(60)61)23-27-11-6-3-7-12-27)51-40(59)33(22-26-9-4-2-5-10-26)49-36(55)25-47-35(54)24-48-37(56)30(43)21-28-14-16-29(53)17-15-28;1-2(3)4;/h2-7,9-12,14-17,30-34,53H,8,13,18-25,43H2,1H3,(H,47,54)(H,48,56)(H,49,55)(H,50,58)(H,51,59)(H,52,57)(H,60,61)(H4,44,45,46);1H3,(H,3,4);1H2/t30-,31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
InChI Key
WOWLRTTTXHINBL-AVEXNAMASA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3