スキップする
E4011
ExtrAvidin®−R-フィコエリトリン
buffered aqueous solution
別名:
R-フィコエリトリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥30,300
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
¥30,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
extent of labeling
1-4 mol PE per mol ExtrAvidin®
technique(s)
flow cytometry: suitable using human peripheral blood lymphocytes with biotinylated antibody, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human tissues
storage temp.
2-8°C
General description
ExtrAvidinは、卵白から精製された化学修飾タンパク質です。
エクストラビジン-R-フィコエリスリンタンパク質をフルオレセイン標識アリールアセトアミド、κオピオイドリガンド、およびビオチン結合抗フルオレセインIgGと結合させることにより、κオピオイド受容体を発現する胸腺細胞の亜集団を識別できます。この製品は、免疫電気泳動分析においてウサギ抗アビジンに対する特異性を示しています。
ExtrAvidinは独自に改変したアビジン試薬です。アビジンの高特異的な活性や感度とともに、ストレプトアビジンの低バックグラウンド染色の利点を兼ね備えています。アビジンは4つの同一サブユニットから成り、各サブユニットにビオチン結合部位が1つずつ含まれています。
Immunogen
C57BLマウスに存在する胸腺細胞。
Application
ExtrAvidin-R-フィコエリスリン(PE)標識体は、フロ-サイトメトリ-のアビジン/ビオチンシステムでビオチン化試薬と同時に使用することができます。
ExtrAvidin®-R-フィコエリトリンは次のように使用されています
  • ncamp-1(カチオン性オリゴデオキシヌクレオチド結合タンパク質)の膜発現を確認するフローサイトメトリー分析において。
  • 間接免疫蛍光法において。
  • ウェスタンブロッティングにおいて。
Physical form
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E2761E4142E2886
technique(s)
flow cytometry: suitable using human peripheral blood lymphocytes with biotinylated antibody, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human tissues
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20 μg/mL using human tissues, indirect immunofluorescence: 1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000, dot blot: 1:4,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)