スキップする
E3528
EZview™ Red HIS-Select® HCニッケルアフィニティーゲル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥30,000
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥80,200
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥30,000
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Application
免疫沈降などの小規模のアフィニティ-捕捉を行う際、アフィニティ-単体をマイクロ遠心チュ-ブ内で視覚的に確認することは困難です。誤ってレジンを吸引してしまうと、結果の定量性が変動します。EZview™ Red Affinity Gelは赤色に着色されており、ペレット損失のリスクを大幅に低減します。EZviewのレジンは、従来の非着色アフィニティ-ゲルと同様に機能するだけでなく、上清からペレットを容易に見分けることができます。タンパク質の損失が低減するため、再現性向上につながります。
Small-scale affinity capture of fusion recombinant proteins with His-tags / histidine-containing tags (His-tagged proteins).
Features and Benefits
  • 視認性の向上―赤い色は誤ってゲルを吸引するリスクを低減します。
  • 偶発的な損失が低減するため、標的タンパク質の回収率が改善されます。
  • 高い再現性―より一貫性の高い結果が得られます。
Physical form
グリセロ-ル 50%および15 ppm Kathonを含むPBSで調製した1:1 (v/v)懸濁液。
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H0537E6406E6779
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
E3528-5X1ML: + E3528-VAR: + E3528-BULK: + E3528-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)