スキップする
E6406
EZview Red グルタチオンアフィニティーゲル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥59,700
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥116,000
この商品について
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥59,700
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
EZviewä Red Glutathione Affinity Gel is a highly visible, red colored glutathione agarose affinity gel. The affinity resin is composed of glutathione covalently attached through the sulfur to epoxy-activated 4% cross-linked agarose beads, resulting in a 12-atom spacer.
Application
グルタチオン結合配列を有するタンパク質(グルタチオンS-トランスフェラ-ゼ、グルタチオンペルオキシダ-ゼ、グリオキサラ-ゼIなど)のアフィニティ-捕捉、分子プルダウン、免疫沈降に利用されています。
免疫沈降などの小規模のアフィニティ-捕捉を行う際、アフィニティ-単体をマイクロ遠心チュ-ブ内で視覚的に確認することは困難です。誤ってレジンを吸引してしまうと、結果の定量性が変動します。EZview Red Affinity Gelは赤色に着色されており、ペレット損失のリスクを大幅に低減します。EZviewのレジンは、従来の非着色アフィニティ-ゲルと同様に機能するだけでなく、上清からペレットを容易に見分けることができます。タンパク質の損失が低減するため、再現性向上につながります。
Features and Benefits
  • 視認性の向上―赤い色は誤ってゲルを吸引するリスクを低減します。
  • 偶発的な損失が低減するため、標的タンパク質の回収率が改善されます。
  • 高い再現性―より一貫性の高い結果が得られます。
Physical form
PBS(50%グリセロ-ル含有)と15 ppm Kathonの1:1(v/v)懸濁液。
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E3403P6486E5529
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein purification: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
analyte chemical class(es)
proteins (GST)
analyte chemical class(es)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
analyte chemical class(es)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
analyte chemical class(es)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
E6406-1ML: + E6406-BULK: + E6406-VAR: + E6406-5X1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Why should E6406 be stored at -20°C, and what could happen if it is stored at a colder temperature?
    1 回答
    1. The recommendation to store this product at -20°C is due to the presence of 50% glycerol, which lowers its freezing point to approximately -23°C. Consequently, it should not freeze at -20°C; if it does, it may indicate that the freezer is set too low, not properly calibrated, or that the glycerol ratio is incorrect. If the material is frozen at or below -23°C, or if it contains less or no glycerol, the gel could be damaged, become fragile, and fail to perform as expected.