Merck
E0407
Sigma-Aldrich
リン酸エストラムスチンナトリウム
別名:
エストラ-1,3,5(10)トリエン-3,17β-ジオール3-[N,N-ビス(2-クロロエチル)カルバミン酸]17-(リン酸二水素)ナトリウム塩, エストラジオール3-ビス(2-クロロエチル)カルバミン酸17-(リン酸二水素)ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30Cl2NNa2O6P
CAS番号:
分子量:
564.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@]12[C@@]([C@@](CC[C@@H]3OP([O-])([O-])=O)([H])[C@]3(C)CC2)([H])CCC4=C1C=CC(OC(N(CCCl)CCCl)=O)=C4.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C23H32Cl2NO6P.2Na/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(31-22(27)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)32-33(28,29)30;;/h3,5,14,18-21H,2,4,6-13H2,1H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t18-,19-,20+,21+,23+;;/m1../s1
InChI Key
IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
遺伝子情報
human ... ESR2(2100)
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
エストラジオールマスタードのプロドラッグで、エストラジオールレセプターと不可逆的に結合します。前立腺がんに対する抗悪性腫瘍剤として用いるアルキル化化合物です。微小管関連タンパク質(MAP)と結合することにより、微小管を脱重合させます。
エストラジオールマスタードのプロドラッグで、エストラジオールレセプターと不可逆的に結合します。進行転移性前立腺がんの治療にきわめて有効です。微小管関連タンパク質(MAP)と結合することにより、微小管を脱重合させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E0407-VAR:
E0407-5MG:
E0407-25MG:
E0407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)