スキップする
C141
CGS-21680 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), Adenosine A2A receptor agonist, solid
別名:
2-p-(2-カルボキシエチル)フェネチルアミノ-5′-N-エチルカルボキサミドアデノシン 塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,700
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,200
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥178,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H29N7O6 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
535.98 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
¥39,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGS-21680 塩酸塩 水和物, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(O)=O)cc4)nc23
InChI
1S/C23H29N7O6.ClH.H2O/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H;1H2/t16-,17+,18-,22+;;/m0../s1
InChI key
VIRPCGAECNOLOO-VBQNEDDFSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
アデノシンレセプタ-のアゴニストであり、A1レセプタ-に比べ A2レセプタ-に選択性があります。
Disclaimer
吸湿性です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PZ0136B2417E8284
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C141-100MG: + C141-25MG: + C141-IP: + C141-5MG: + C141-10MG: + C141-BULK: + C141-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C141-25MG04061832081410
C141-10MG04061832081403
C141-100MG04061832089638
C141-5MG04061833467510