Merck
D8816
Sigma-Aldrich
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
別名:
N20C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,280
¥14,280
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,280
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20ON2
CAS番号:
分子量:
268.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,280
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: soluble 26 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
InChI Key
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8816-VAR:
D8816-25MG:
D8816-5MG:
D8816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)