Merck
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-ジステアロイル-rac-グリセリン
≥99%
別名:
1,2-ジオクタデカノイル-rac-グリセリン, 1,2-ジステアリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H76O5
CAS番号:
分子量:
625.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
1,3-isomer, essentially free
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI Key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8519-10MG:
D8519-25MG:
D8519-5MG:
D8519-100MG:
D8519-50MG:
D8519-VAR:
D8519-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)