Merck
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO ナトリウム塩
≥99% (titration)
別名:
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H16NO6SNa
CAS番号:
分子量:
265.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
溶解性
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)