product name
DMXAA, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
light brown
溶解性
DMSO: soluble >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(O)=O)c3Oc2c1C
InChI
1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI Key
XGOYIMQSIKSOBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5817-BULK:
D5817-25MG:
D5817-IP:
D5817-5MG:
D5817-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.