Merck
D5399
SAFC
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
332.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI Key
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)