スキップする
D0633
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)テオフィリン
PDE inhibitor, powder
別名:
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)-3,7-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, ジプロフィリン, ダイフィリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥90,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O4
CAS番号:
分子量:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
¥90,600
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)テオフィリン,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)テオフィリンは、ダイフィリンとも呼ばれます。ダイフィリンは、気管支拡張薬として作用して肺への気流の改善を助けます。また、喘息や気管支炎などの慢性肺疾患の症状を軽減します。
Features and Benefits
この化合物は、サイクリックヌクレオチドの研究に使用することを主眼に置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのサイクリックヌクレオチド研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D28000001231502BP327
ダイフィリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
ダイフィリン
テオフィリン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP327
テオフィリン
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D0633-500G:4548173386188
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)