Merck
D4634
Supelco
ドトリアコンタン
≥97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)30CH3
CAS番号:
分子量:
450.87
Beilstein:
1783260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
蒸気密度
15.6 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97% (GC)
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI Key
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換