Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
CMC0012
Sigma-Aldrich
XLDNA SIG10 Electrocompetent cells
for BAC & cosmid cloning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
由来生物
Escherichia coli
グレード
Molecular Biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 1010 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The XLDNA SIG10 Electrocompetent cells are designed for transformation of large constructs and increase in DNA yields.
These cells are manufactured using a novel procedure that maximizes transformation efficiencies with very large inserts and are an excellent choice for large construct transformation
Genotype
F - pro A+B+ lacIqZΔM15::Tn10 (TetR)] /mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 F80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
特徴および利点
  • Cells that enable the most challenging library construction and screening.
  • Highest available transformation efficiencies for library construction and screening.
  • Optimized for high yields of DNA
構成
  • XLDNA SIG10 electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)