Merck
CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
別名:
0.2 mL PCRチューブ, PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.14
製品CLS6571は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
包装
pack of 96
case of 960
メーカー/製品名
Corning 6571
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
チューブ外径
0.256 in.
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® PCRチューブ
  • ポリプロピレン製薄壁からできており、熱伝達を最適化するためにヒートブロックに正確に合うように設計
  • 非滅菌、およびDNaseとRNase不含を試験済み
  • 121°Cでオートクレーブ可能で10,000 x gまでの遠心分離に耐えます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)