Merck
CLS5640P25
Corning®再利用可能な容積測定フラスコ、Class A
polymethylpentene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS5640P25は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
long
polymethylpentene
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type polypropylene stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5640P-25
H × 外径
108 mm × 41 mm
サイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® reusable translucent 25 mL volumetric flask includes tapered polypropylene stopper.
  • The stopper provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
  • The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
  • Supplied with an imprinted lot number and certificate.
  • Flasks may be autoclaved to 121ºC without affecting the graduation tolerance.
  • Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)