Merck
BR36172
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 25 mL
別名:
プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PMP
polypropylene stopper
transparent
ジョイント
joint ST/NS10/19
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 36172
サイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)