Merck
BR36208
BRAND® measuring flask
capacity 10 mL, GL 18
別名:
プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,690
¥29,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,690
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥29,690
Check Cart for Availability
物質
PFA
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND 36208
キャパシティ
10 mL
フィッティング
GL 18
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)