Merck
BR36238
BRAND® measuring flask
capacity 100 mL, GL 18
別名:
プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,070
¥39,070
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,070
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥39,070
Check Cart for Availability
物質
PFA
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND 36238
キャパシティ
100 mL
フィッティング
GL 18
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
特徴および利点
  • Can be autoclaved, even at 121ºC
  • Easy to clean
  • The PFA screw cap has a molded seal ring.
  • Batch calibration certified
その他情報
The recommended cleaning temperature is to be lower than 60 °C to ensure that the scale and printed logo are legible.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)