Merck
CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
製品CLS4840は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
natural tip
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包装
bag of 1000
case of 10000
メーカー/製品名
Corning 4840
容量範囲
0.2-10 μL
容量
0.2—10 μL
適合性
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)