Merck
CLS4681
Corning® 384 well microplate
black cyclic olefin copolymer (COC) (COC), flat bottom, sterile, lid, pack of 20
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS4681は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
black cyclic olefin copolymer (COC) (COC)
clear bottom
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
black cyclic olefin copolymer (COC)
half area, HCS, film bottom
包装
pack of 20
メーカー/製品名
Corning 4681
サイズ
384 wells
ウェル容積
82 μL
ウェル
384 wells
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Corning® 384 well microplates are suitable for high-resolution cellular imaging microscopy.
特徴および利点
  • Microplates made of cyclic olefin copolymer (COC) material are chemical resistant (including DMSO) and have high mechanical stability
  • Microplates with ultra-clear film with 127 μm thickness and inter- and intra-well film bottom flatness within 50 μm and 10 μm, respectively, optimized for high content applications
  • Low auto-fluorescence and birefringence
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.