Merck
M4562
グライナーSensoplate(センソプレート)ガラス底マルチウエルプレート
1536-well (LO-Base)
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene plate
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
詳細
glass bottom microplates
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner Bio-One 783892P
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
サイズ
1536 wells
ウェル容積
12.6 μL
ウェル有効容積
3-10 μL
black plate
clear wells
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SensoPlateは、1536ウェル、平底、未処理のマイクロタイタープレートで、最適な使用容量は3~10 μL、ウェル最大容量は12.6 μLです。表面積は2.3 mm(2)です。
グライナー・バイオワンおよびアベンティスファーマは共同で独自の一連のガラス底マイクロプレート(24、96、384、1536ウエル)を開発しました。それぞれのマイクロプレートには親プレートに接合された厚み175 μmの高品質の光学ガラスが組み込まれています。全てのプレートは標準化されたマイクロプレートフットプリントに適合しており、そして低い自家蛍光と光学的透明性が要求される用途で高品質の性能を提供します。このプレートは、不透明な黒で入手可能で、単分子検出(SMD)または蛍光相関分光法(FCS)のような理想的に高解像度画像処理、高感度蛍光および共焦点顕微鏡検査の用途に理想的に適しています。
特徴
  • 寸法:長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm
  • ホウケイ酸ガラス(厚さ175 um)
  • 高い光学的透明度
  • 低い自家蛍光
  • 100 umより良好な底部平坦性
  • クラスVI生体適合性の接着剤
特徴および利点
  • Dimensions: Length: 127.76mm;
  • Width: 85.48mm
  • Borosilicate glass (175um thick)
  • High Optical Clarity
  • Low autofluorescence
  • Bottom flatness better than 100um
  • Class VI biocompatible adhesive
その他情報
1536ウェルのLoBaseマイクロタイタープレートでフタ付き、角丸正方形のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約100 μmです。
適合性
高分解能のイメージングに向け、単分子検出(SMD)や蛍光相関分光法(FCS)など高い感度が求められる蛍光や共焦点顕微鏡観察の用途に適しています。
法的情報
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH