Merck
M4436
Greiner 96ウェルプレート、高~中結合
flat bottom clear wells
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
flat bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 655001
サイズ
96 wells
ウェル容積
382 μL
ウェル有効容積
25-340 μL
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROLON® 200 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は25~340 μL、総ウェル容量は382 μLです。
Greiner社製の免疫アッセイ・ハイスループットスクリーニングアプリケーション用ポリスチレンマルチウェルプレート。高結合プレートはELISAに推奨されます。高結合は、結合能力が600 ng/cm2で、散乱が10%未満であることを示しています。最適なタンパク質結合は変化しやすいため、高結合プレートと中結合プレートとの比較試験を実施することが推奨されます。
その他情報
96ウェル、平底(F底)、中結合能のマイクロプレートで、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
免疫学的測定法に有用です。MICROLON 200の表面は疎水性物質に中結合能があり、最大200 ng/cm2の非極性タンパク質およびペプチドを結合します。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
文書ライブラリにアクセスする
資料
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.
プロトコル
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.