Merck
M3937
Greiner CELLSTAR® 384ウェルプレート
cycloolefine, case of 40 ea (internal packs of 10), non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
cycloolefine
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Greiner 781801
最大容量
138 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
clear
結合型
(Clear film surface treatment)
詳細
384ウェルの平底、使用時の最適容量が15~ 110 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は138 μL。
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
μLtra VLT用途向けDNA、タンパク質のそれぞれ260 nm、280 nmでの濃度測定に推奨 高価で壊れやすい石英ガラスプレートが不要 検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
UV-Star is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH