Merck
CLS4510
Corning® 384 well microplate, low volume
High Binding surface treatment, black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 multiwell plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質:
black bottom
black polystyrene
round bottom
ウェル容積:
35 μL
ウェル:
384 wells , low volume
有効容積:
2-20 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
high binding surface
特徴:
lid: no
skirt
High Binding surface treatment
製品CLS4510は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
black bottom
black polystyrene
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
High Binding surface treatment
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 4510
ウェル容積
35 μL
ウェル
384 wells , low volume
有効容積
2-20 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)