製品CLS440812は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
platform (glass filled resin)
特徴
Single position, Slow Speed
測定範囲
10-150 rpm
キャパシティ
10 L
ベッセル直径
≤280 mm
重量
2.6 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Corning slow-speed stirrer has one position with integral controls that can accommodate up to a ten-liter vessel. It is designed to be use with Corning glass and plastic spinner flasks to provide optimum stirring speeds for both good mixing and high cell viability. It operates on 120V/60Hz. A compact design saves valuable bench space and offers powerful stirring from 10 to 150 rpm. Yet its economical features (just one stirring position) make it an ideal alternative to more expensive multiple position units. -Rugged lightweight glass filled resin case has a low profile design. -IP 65 rated. -Can be used in a maximum 80 percent relative humidity environment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)