製品CLS432036は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
foamed PE
特徴
wells 6
Holds 6 x 1.5-2 mL tubes
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432036
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
6.0 cm × 4.3 cm × 3.8 cm
サイズ
17.8 mm , column spacing
17.8 mm , row spacing
ウェルの深さ
32.7 mm
ウェル直径
11.1 mm
色
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning CoolRack thermo-conductive tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
- Ensures +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
- All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
- Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
- Certain CoolRack modules are SBS-compatible.
法的情報
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)