Merck
CLS431120
Corning® 凍結保存ボックス、ラックおよびトレイ
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
別名:
cryovials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.13
無菌性
non-sterile
特徴
Holds 81 x 4-5 mL tubes
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 431120
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)