CLS3913
Corning®ミティアム結合1 x 8 Stripwell™ 96 ウェルプレート
96 well plate, 1 x 8 Stripwell 8-well strips, Medium Bind, polystyrene, flat bottom, white, non-sterile, 100/cs
別名:
1 x 8 ストリッププレート, 8ウェルストリッププレート, 96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3913は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
flat bottom white wells
polystyrene plate
white polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well Stripwell™ 8-well strips
包装
case of 100
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3913
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
色
white
適合性
suitable for (in vitro diagnostic assays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Medium Bind 1 x 8 Stripwell™ 96ウェルプレート
- in vitro診断アッセイ用に設計
- 平底のストリップは容易に引き離せるように設計されており、矩形格子型のストリップホルダーに前もって集められています。引き離した個々のウェルは、このホルダーでプレートの元の位置に戻すことができます。
- 黒いウェルのバックグラウンドは蛍光が低く、光の散乱は最小限でクロストークを抑えます。
- 白色のウェルが発光信号を増強し、バックグラウンドの発光と蛍光を低下させるとともにウェル間クロストークを防ぎます。
- 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
- 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。
- 未処理のマイクロプレートの結合能は約 100~200 ng IgG/cm2です。
- 推奨作業容量は75~200 μL
- 1x8ストリップは1方向でしかストリップホルダーに適合しないため、方向を誤ることはありません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)