¥173,200
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polystyrene
transparent wells
無菌性
non-sterile
特徴
12xF8, MB
pureGrade
包装
pack of 100 ea
pkg of (4 bags of 25)
メーカー/製品名
BRAND 782301
サイズ
96 wells
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- BRAND® strip plates are polystyrene, transparent with grid, strips of 8 wells, divisible and flat bottom.
- Optimal surfaces enable optimal results.
- Reliable quality and tested by independent laboratories.
- Ideal visual properties and excellent flexibility.
- In accordance with ANSI/SLAS production standards.
特徴および利点
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)