物質
flat wells
white bottom
white plate
white wells
詳細
an accessory for the HTS Transwell-96 Permeable Support system
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 3783
サイズ
96 wells
色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
- Plate is treated for optimal cell attachment
- For use in cell growth or assay steps of an experiment
- Used for luminescent evaluation
- When used with HTS Transwell®-96 unit, the plate allows for convenient pipet access to both apical and basolateral sides of each well (manual or automated)
- Lids included
- TC surface treated
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)