BR782034
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥16,190
¥16,190
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥16,190
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥16,190
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
flat bottom
polystyrene
white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
メーカー/製品名
BRAND 782034
サイズ
330 μL
96 wells
有効容積
330 μL
色
white, with transparent bottom
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For reduced-serum media cultivation of cells.For cultivation of fastidious cell lines.In addition to carboxyl and hydroxyl chemical groups, free amino groups are present on the surface.The surface has a protein-like composition, so cells can directly attach and spread out.Cells adhere faster, better rate of yield.Sensitive cell lines can be cultivated.Suited for serum reduced cultivation of cells.Clearly distinguishable through the color code: orange, embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates.Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic.PS, sterile, with lids.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)