製品CLS3757は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
clear bottom
clear polypropylene
conical bottom
polypropylene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
包装
pack of 10
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3757
テクニック
PCR: suitable
最大容量
55 μL
サイズ
384 wells
有効容積
50 μL
色
clear
適合性
suitable for (high-throughput (HT) applications; PCR, DNA sequencing and RT-PCR)
アプリケーション
agriculture
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning ®Thermowell GOLD PCR 384ウェルプレート
- 384ウェルPCRマイクロプレートは、高スループット(HT)自動化に最適な頑丈な構造を持っています
- PCR、DNAシークエンシング、およびRT-PCRに適しています
- 壁の厚さが一様であるため、ウェル間のばらつきが最小限に抑えられるとともに効率的な熱伝達が保証されます
- ウェルの完全性を完全に試験済み、およびデオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
- 非滅菌、フタなし
この製品は、CLS3735の代替品としてお勧めします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)