Merck
M1686
Greiner 384ウェルプレート、ポリプロピレン
120 μL/well, flat bottom natural polypropylene wells
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polypropylene plate, flat bottom natural polypropylene wells, polypropylene
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
clear polypropylene plate, flat bottom natural polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 781201
maximum volume
152 μL
size
384 wells
working volume
145 μL
color
natural
binding type
non-treated surface
General description
384ウェルの平底、使用時の最適容量が15~145 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は152 μL。
Greiner社のマルチウェルプレートです。標準的なマイクロプレートのフットプリント。優れた光学的性質。DNAse/RNAseフリー。LAL法により<0.06 EU/mLまで非発熱性。
液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
Application
検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。液体の貯蔵、薬物スクリーニングにおける化合物ライブラリーなど、さらに大きな耐薬品性や熱安定性を要する用途に適しています。
Other Notes
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
Legal Information
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)