Merck
CLS3512
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
別名:
ウェルプレート, マルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
製品CLS3512は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
詳細
growth area 3.8 cm2
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
メーカー/製品名
Corning 3512
サイズ
12 wells
ウェル直径
22.1 mm
ウェル容積
6.9 mL
ウェル有効容積
0.76-1.14 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)