Merck
CLS3098
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
別名:
プレートカバー(ユニバーサル規格), マイクロタイタープレート(ユニバーサル規格), マイクロプレートカバー(ユニバーサル規格)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3098は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (half skirt)
包装
case of 100
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3098
サイズ
96 or 384 wells
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • フタは硬質ポリスチレン製です。
  • フタはA1隅に隅ノッチを持っていないため、Corning®プレートに載せるのに特定の方向を合わせる必要はありません。
  • フタは、標準のフタより短いスカートを持っています。
  • フタは、Corning 2 μL 1536ウェルマイクロプレートには適合しません。
  • 96ウェルプレート、96半面積プレート、および384ウェルプレートに適しています。
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)