Merck
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
別名:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS1500P1Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
特徴
cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 1500P-1L
H × 外径
204 mm × 108 mm
キャパシティ
1 L
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.