Merck
BR122554
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥29,380
¥29,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥29,380
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥29,380
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 122554
キャパシティ
500 mL
直径× H
86 mm × 183 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)