Merck
PD5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Porcine kidney
包装
tube of 5 μg 93120830-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120830-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Porcine kidney
細胞株の説明
PD5 can be used to investigate the antigenic relationship between transmissible gastro-enteritis virus (TGEV), feline infectious peritonitis virus (FIPV) and canine coronavirus (CCV) at the levels of the individual viral polypeptides.
アプリケーション
Virus studies, particularly coronaviruses
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 I.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)